Gelatiinisolyviljelylevyt, Corning® BioCoat™
Toimittaja: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™
734-0322EA 792 EUR
734-0322 734-0403 734-0251 734-0420
Gelatiinisolyviljelylevyt, Corning® BioCoat™
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset Pinnoitetut levyt
PS, päällystetty sian gelatiinilla. Corning® BioCoat™ -gelatiini tarjoaa solujen kiinnittymistä ja kasvua edistävän kasvualustan erityyppisten solujen viljelyyn. Gelatiinia käytetään yleisesti normaalien ja transfektoitujen solutyyppien viljelyyn, joita ovat muun muassa vaskulaariset endoteelisolut, lihassolut, ES-solut ja F9-teratokarsinoomasolut.
  • Gelatiinikasvualusta edistää useiden normaalien ja transfektoitujen solutyyppien kiinnittymistä
  • Gelatiiniesikäsittely säästää aikaa ja rahaa
  • Tasalaatuiset erät takaavat toistettavat tulokset
Gelatiini on vesiliukoisten proteiinien heterogeeninen seos, joka on peräisin kollageenin hydrolyysistä. Käyttötarkoituksia ovat muun muassa vaskulaaristen endoteelisolujen (esimerkiksi BME-, BAEC-, ES-solujen), C2C12-myoblastien ja MM14-myoblastien kiinnittymisen ja leviämisen edistäminen, normaalien ja transfektoitujen F9-teratokarsinoomasolujen viljely geeniekspressiotutkimuksia varten sekä HUVEC-solujen viljely E-selektiiniekspressiota ja VEGF-induktiota varten.