VWR®, Kuoppalevyt, syväkuoppalevyt, 96-kuoppaiset nelikulmaiset, 2,5 ml
Toimittaja: VWR
VWR®
732-0612EA 93.9 EUR
732-0612
VWR®, Kuoppalevyt, syväkuoppalevyt, 96-kuoppaiset nelikulmaiset, 2,5 ml
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
PP. Näihin levyihin mahtuu täydet 2,5 ml (2,2 ml tiivistysmatto paikallaan) ja ne toimivat säilytyslevyinä tai säiliöinä.
  • Musta paikalleen napsautettava kulmamerkitsin varmistaa oikeanlaisen suuntauksen
  • Levyn sivujen aukot helpottavat mattojen tai kalvon poistamista
  • Kirkas nostokansi, joka sopii paikalleen vaikka matto olisikin paikoillaan, käytettäväksi kuljetuksen tai pakastinsäilytyksen aikana
  • Voidaan autoklavoida sekä jäädyttää –90 °C°C:een
Sertifikaatit: Conform to SBS standards.