Syväkuoppalevyt, 1,2 ml, neliskulmaiset kuopat, matalia
Toimittaja: Thermo Scientific
ABgene®
736-0198EA 250 EUR
736-0198
Syväkuoppalevyt, 1,2 ml, neliskulmaiset kuopat, matalia
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
PP. Tämän 96-kuoppaisen levyn neliskulmaisten kuoppien ansiosta levy soveltuu erinomaisesti bakteerikasvusovelluksiin.
  • Matala muotoilu maksimoi sentrifugin tilavuuden, jolloin useampia levyjä voidaan sentrifugoida kerralla
  • U-muotoinen levypohja helpottaa uudelleensuspensointia
Kuopan enimmäistilavuus (kun suljettu 96 korkin sulkijamatolla): 1,0 ml
Kuopan enimmäistilavuus (kun lämpösaumattu): 1,2 ml