Kuoppalevyt, syväkuoppalevyt, 96-kuoppaiset, MASTERBLOCK®
Toimittaja: Greiner bio-one
MASTERBLOCK®
736-0156EA 394 EUR
736-0156 736-0134 736-0133 736-0132 736-0155 GREI780280_50 736-0135 736-0131 736-0130
Kuoppalevyt, syväkuoppalevyt, 96-kuoppaiset, MASTERBLOCK®
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
PP. 0,5 ml:n, 1 ml:n ja 2 ml:n MASTERBLOCK®-syväkuoppalevyt soveltuvat näytteiden säilytykseen tai bakteerien tai hiivojen viljelyyn.
  • Biologisesti reagoimaton, kestää yleisesti käytettyjä liuottimia (kuten DMSO, asetonitriili tai asetoni) ja äärilämpötiloja (−196 °C...+121 °C)
  • Muuttumattomat ulkomitat ja toleranssit, SMB-yhteensopiva koko
  • Korotetut kuopan seinät mahdollistavat helpon tiivistyksen liimautuvilla kalvoilla, lämpösulkijoilla tai sulkijamatoilla
  • Aakkosnumeerinen kuopan koodaus
  • Saatavana steriilinä tai steriloimattomana, lukuisia eri värejä