  • Kriteerit
    • In Stock (66)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Inserttilevyt
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/88/18709588.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically-transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   PET-membraanit PET-kehikossa, steriili. Falcon® -soluviljelyinsertit ovat proteiineja vähän sitovia PET-membraaneja, joissa on sileä pinta ja kartioma...
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   24-kuoppainen Falcon®-HTS-inserttijärjestelmä on tarkoitettu monien yleisten, membraanipohjaisten soluanalyysien automatisointiin sekä lisäämään näide...
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Cell culture insert, Fibrillar collagen, Corning® BioCoat™, Ei steriili
UOM:  1 * 24 Items
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Soluviljelysisäkkeet, fibrillar collagen, Corning® BioCoat™, Ei steriili, levyn muoto: 24 kuoppainen inserttilevyt, Pore size (µm): 1,0
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Corning® BioCoat™ fibronectin inserts are packaged ready to use in Falcon® companion plates.
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Falcon® -soluviljelyinsertit, päällystetty kollageenilla.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 29
  1  2  3  4  Seuraava