Hait: Microarray -levyt
Mikroarray -levyt ovat kuoppalevyjä, joissa on neljä mikroarray -lasia kuoppien tilalla. Laseissa on matalat syvennykset reagensseja varten ja niitä on saatavana versiot kudoksille, proteiineille sekä nukleiinihapoille. SPS -kuoppalevyn mitoilla olevat levyt mahdollistavat mikroarray -levyjen käytön robottialustoissa.
Mikroarray -levyt ovat kuoppalevyjä, joissa on neljä mikroarray -lasia kuoppien tilalla. Laseissa on matalat syvennykset reagensseja varten ja niitä on saatavana versiot kudoksille, proteiineille sekä nukleiinihapoille. SPS -kuoppalevyn mitoilla olevat levyt mahdollistavat mikroarray -levyjen käytön robottialustoissa.
1  results were found
SearchResultCount:"1"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Muovilevyt suuritehoisille mikrosiruille. HTA™ Plate on optimoitu useiden näytteiden samanaikaiseen analysointiin, sillä siinä on 96 matalaa kaivoa ja...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 1 of 1
no targeter for Bottom