Kuoppalevyt, mikrosirulevyt, HTA™ Plate
Toimittaja: Greiner bio-one
HTA™
731-3019EA 1490 EUR
731-3019 731-3018 731-3020
Kuoppalevyt, mikrosirulevyt, HTA™ Plate
Kuoppalevyt Microarray -levyt
Muovilevyt suuritehoisille mikrosiruille. HTA™ Plate on optimoitu useiden näytteiden samanaikaiseen analysointiin, sillä siinä on 96 matalaa kaivoa ja matala reunus.
  • Saatavana seuraavat pintakäsittelyt: monikäyttöinen, 3-D-amino (proteiineille), 3-D-aldehydi (DNA:lle) ja 3-D-epoksi (kudoksille)
  • Levy on jaettu neljään erilliseen 24 kuopan liuskaan, mikä monipuolistaa käyttöä ja mahdollistaa vaihtelevien näytemäärien käsittelyn eri päivinä
  • Levyjen mitat sopivat automatisoituihin järjestelmiin
  • Kuopan reunus vain 0,3 mm korkea
  • Vähäinen autofluoresenssi