Nunc-Immuno™ moduulit
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™ MicroWell™ MaxiSorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ MediSorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ PolySorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ MultiSorp™
735-0049EA 680 EUR
735-0049 735-0126 735-0048 735-0015 735-0046 735-0067 735-0055 735-0066 735-0043 735-0021 735-0054 735-0020 735-0042 735-0064 735-0053 735-0052 735-0063 735-0050 737-0240 737-0243
Nunc-Immuno™ moduulit
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS. Nunc-Immuno™-moduulit on kehitetty ELISA-tekniikoita varten, joissa monipuolisuuden vaatimukset vaativat erilaisen ratkaisun kuin standardi 96-kuoppalevyformaatti. Saatavana MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- ja ​​MultiSorp™-pinnoilla. Kaikki MaxiSorp™-moduulit on sertifioitu sitomisen homogeenisuuden suhteen. Kehykselliset moduulit (ulkomitat: 128×86 mm) sopivat kaikkiin vakiovarusteisiin.
  • Nunc StarWell™ -levyjen käyttö voi lyhentää inkubointiaikaa yli 50% tai vastaavasti lisätä herkkyyttä samassa suhteessa
  • Vähäiset näytemäärät voi käsitellä aiempaa tehokkaammin
  • Kuoppaliuskoja on saatavana kehyksellisinä ELISA-levyinä tai ilman kehystä; liuska pysyy kehyksessä myös ylösalaisin käännettynä
  • Kuopan pohjamuodon vaihtoehdot: pyöreä (U), tasainen (F) tai tasainen kaarevareunainen (C)
MaxiSorp™-pinnassa on korkea affiniteetti molekyyleihin, joissa on hydrofiililisiä/hydrofobisia alueita ja PolySorp™-pinnassa on korkea affiniteetti hydrofobisiin molekyyleihin. MediSorp™-pinnan pintakemia on ominaisuuksiltaan PolySorp™- ja MaxiSorp™-pintojen väliltä. Pinnoilla on alhainen taustasignaali seerumia sisältävissä näytteissä. MultiSorp™-pinnoilla on korkea affiniteetti hydrofiilisiin molekyyleihin.
Colour coded modules available on request, please visit www.vwr.com or contact your local VWR sales office for further information.