Kuoppalevyt, kuoppaliuskat, Nunc-Immuno™, LockWell™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™ LockWell™
391-7755EA 730 EUR
391-7755 735-0029 735-0028 735-0027 735-0025 735-0024 732-2685 735-0023
Kuoppalevyt, kuoppaliuskat, Nunc-Immuno™, LockWell™
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ -moduulit helpottavat määrityksiä laajamittaisesta seulonnasta yksikuoppaisiin testeihin. Saatavana MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- ja ​​MultiSorp™-pinnoilla. Kaikki MaxiSorp™-moduulit on sertifioitu sitomisen homogeenisuuden suhteen. Kehykselliset moduulit (ulkomitat: 128×86 mm) sopivat kaikkiin vakiovarusteisiin.
  • Jokainen kuoppa lukittuu kehykseen samalle korkeudelle, mikä ehkäisee jumiutumisen automaattisissa järjestelmissä
  • Liuskat tai yksittäiset kuopat on helppo irrottaa kehyksestä tai asettaa kehykseen ilman työkaluja
MaxiSorp™-pinnassa on korkea affiniteetti molekyyleihin, joissa on hydrofiililisiä/hydrofobisia alueita ja PolySorp™-pinnassa on korkea affiniteetti hydrofobisiin molekyyleihin. MediSorp™-pinnan pintakemia on ominaisuuksiltaan PolySorp™- ja MaxiSorp™-pintojen väliltä. Pinnassa on alhainen taustasignaali seerumia sisältävissä näytteissä. MultiSorp™-pinnoilla on korkea affiniteetti hydrofiilisiin molekyyleihin.
Värikoodattuja moduuleita on saatavana pyynnöstä. Lisätietoja saat osoitteesta www.vwr.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen VWR-myyntiedustajaan.