Erityisesti immuunimäärityssovelluksiin suunnitellun tuotesarjan sidospinnat sisältävät Immulon®-, yleissidonta- (UB) ja tehostettu sitoutuminen (EB). Nämä helpottavat kokeiden suunnittelua ja mahdollistavat tiukat pH-, puskuri-, pKa- ja hartsivaatimukset edellyttävien määritysten kehittämisen.
- Saatavana 96-kuoppainen tai kuoppaliuskalevymalli automaattisten laitteiden vaatimuksiin
- Kuoppalevyt (ELISA-levyt), joissa on irrotettavat kuoppaliuskat, ovat erittäin tehokkaita sekä suurten että pienten näytemäärien käsittelyssä, sillä levyistä voidaan käyttää vain tarvittava määrä kuoppia
- Irrotettavissa kuopissa on ainutlaatuinen lukitusjärjestelmä, joka pitää kuopat ja näytteet tukevasti paikoillaan
- Saatavissa irrotettavat tai kiinteät kuoppaliuskat (1×8 ja 1×12) sekä parilliset kuoppaliuskat (2×8)
Immulon® 1 B- ja UB-mikrolevyillä on kohtalaisesti sitovat pinnat, joiden sitomiskyky on 100 - 200 ng IgG/cm². Molemmissa on affiniteetti hydrofobisiin proteiineihin. Kohtalaisesti sitovien pintojen molekyylejä ovat polyklonaaliset vasta-aineet, proteiinit, immunoglobuliinit, lipidit, lipoproteiinit ja lipopolysakkaridit.
Immulon® 2 HB-, Immulon® 4 HBX- ja EB-mikrolevyillä on säteilytetyt pinnat, joiden sitomiskyky on 400 - 500 ng IgG/cm². Immulon® 4 HBX -mikrolevyillä on proteiinien sitomiseen lisäpinta, joka on valmistettu erikoishartsista. EB-mikrolevyt takaavat yhdenmukaisen protiinien sitoutumisen. Korkeasti sitovien pintojen molekyylejä ovat monoklonaaliset ja polyklonaaliset vasta-aineet, proteiinit, peptidit, polysakkaridit, glykoproteiinit, immunoglobuliinit, lipoproteiinit ja puhdistetut vasta-aineet.