  • Kriteerit
    • In Stock (20)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kuoppalevyjen sulkijamatot
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
Kuoppalevyjen sulkijamattoa tai tiivistemattoa käytetään suojaamaan näytteitä kuoppalevyillä ja säilytyslevyillä ja ne estävät näytteiden haihtumista ja saastumista.
VWR:n valikoimissa on useita erilaisia mattovaihtoehtoja. Sulkijamattoja löytyy sekä silikonimattoja että EVA-mattoja sekä pyöreille kaivoille että neliskanttisille kaivon muodoille kuoppalevyillä. Myös aivan tasaisia silikonista valmistettuja tiivistysmattoja on tarjolla. Silikonimatot ovat uudelleenkäytettäviä. Silikoniset sulkijamatot voidaan huuhdella etanolilla ja ne voidaan myös autoklavoida. Kuoppalevymattoja on saatavana myös alfanumeerisesti koodattuna, jolloin oikean kaivon löytäminen kuoppalevyltä helpottuu.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Vähentää haihtumista 96-kuoppalevyjä käsiteltäessä. Läpinäkyvät silikonimatot sopivat useimpiin 96-kuoppaisiin PCR-levyihin. Voidaan puhdistaa ja käyt...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kuoppalevyjen sulkijamatot, MicroMat CLR, Silikonisten, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 7 mm, pre-slit, Ei steriili
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for Real-Time qPCR, storage, and protein crystallisation app...
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kuoppalevyjen sulkijamatot, WebSeal, PTFE/silicone, Blue, 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm, Ei steriili
Tuoteluettelon nro: (548-2141)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kuoppalevyjen sulkijamatot
UOM:  1 * 5 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mikrolevyjen tiivistematot, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/Silicone, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Ei steriili
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   SepraSeal® and DuraSeal® capping systems offer a pierceable, individual tube sealing solution. They are made from thermoplastic elastomer (TPE) with c...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 33
  1  2  3  4  5  Seuraava
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping