Syväkuoppalevyt, 96- ja 48-kuoppaa, Axygen®
Toimittaja: Corning
Axygen®
738-0188EA 176 EUR
738-0188
Syväkuoppalevyt, 96- ja 48-kuoppaa, Axygen®
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
PP. Käytetään näytteiden keräämiseen, soluviljelyyn ja pitkäaikaiseen varastointiin.
  • Excellent chemical resistance and temperature resistance down to −80 °C
  • Can withstand centrifugation up to 4000×g
Levyjen kanssa voidaan käyttää kahdentyyppisiä sulkijamattoja:
AxyMat™-sulkijamatot on suunniteltu tehoseulontaan ja varastointiin. Matot on valmistettu silikonista, ja ne voidaan autoklavoida. Matot voidaan myös käyttää uudelleen valkaisun ja etanolihuuhtelun jälkeen. AxyMat™-sulkijamatot ovat lävistettäviä ja itsestään sulkeutuvia. Ne soveltuvat erinomaisesti automaattiseen käsittelyyn, ja niitä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa lämpötila on nollan alapuolella.
ImpermaMat™ sealing mats are chemically resistant. They are made for use in assays involving strong solvents such as DMSO and similarly harsh solvents. Re-usable. They feature a tight seal to the plate so there is no sample evaporation or well-to-well evaporation. Usable within a wide temperature range: from −80 up to +121 °C.