Sulkijamatot 96 DeepWell™ -levyille
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ DeepWell™
732-2672EA 200 EUR
732-2672 732-2673 732-2670 732-2669 732-2668
Sulkijamatot 96 DeepWell™ -levyille
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Valmistettu termoplastisesta elastomeerista (TPE), paitsi esiviiloitettu silikonikuppa. 96-kuoppaisten levyjen, erityisesti 1,3 ml ja 2,0 ml U96 DeepWell™ -levyjen sulkemiseen. TPE-kuoppakorkit kestävät DMSO:ta, etanolia ja metanolia. Silikonikuoppa on liuottimia kestävä, mutta ei sovellu 100 % DMSO:lle.
  • Sopii levyille, joita käytetään kemikaalien ja yhdisteiden säilytykseen
  • Tuottaa tehokkaan tiivisteen, joka työntyy kuoppaan mahdollisimman vähän
  • Puhkaistavissa ja sulkeutuu itsestään
  • Voidaan käyttää lämpötiloissa −80 °C:een asti (paitsi silikonisulkijamatto −20 °C)