Etyylivinyyliasetaatti (EVA) tai silikoni. Vaihtoehtoinen menetelmä 96- ja 384-kuoppaisten PCR-levyjen sulkemiseen. CapMats-sulkijamatot eivät sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta tai pyrogeeneja, ja ne sopivat PCR-sovelluksiin.
- Pyöreillä nystyröillä varustetut 96-kuoppaiset CapMats-sulkijamatot soveltuvat 1 ml:n ja 0,5 ml:n 96-kuoppaisten MASTERBLOCK®-levyjen sulkemiseen sekä tavallisiin 96-kuoppaisiin PP-PCR-levyihin
- Pyöreillä kohoumilla varustettuja 96-kuoppaiset CapMats-sulkijamattoja voidaan käyttää myös 96-kuoppaisten, F-, U- ja µClear®-pohjaisten PS-kuoppalevyjen sulkemiseen, mutta ei V-pohjaisissa PS-kuoppalevyissä
- Neliönmuotoisilla kohoumilla varustetut 96-kuoppaiset CapMats-sulkijamatot soveltuvat 2 ml:n 96-kuoppaisiin MASTERBLOCK®-levyihin
- 96-kuoppaiset CapMats ei voi lävistää
- Soveltuu 384-kuoppaisen MASTERBLOCK®-levyn, 384-kuoppaisen F- ja V-pohjaisten PP-kuoppalevyjen ja F-pohjaisten PS-kuoppalevyjen sulkemiseen
- 96-kuoppaiset CapMats voi lävistää
96-kuoppaisten sulkijamattojen valmistusmateriaali on EVA. Ne kestävät DMSO:ta, ja niitä voi käyttää lämpötila-alueella −20 °C...+60 °C.
384-kuoppaiset CapMat-sulkijamatot on valmistettu silikonista, ja niitä voi käyttää lämpötila-alueella −60 °C...+121 °C.