Hait: PCR-levyt
PCR-levyt DNA- tai RNA-fragmenttien monistamiseen tai käsittelyyn. Eri PCR-laitteisiin sopivia korkea- tai matalareunaisia malleja.
PCR-levyt DNA- tai RNA-fragmenttien monistamiseen tai käsittelyyn. Eri PCR-laitteisiin sopivia korkea- tai matalareunaisia malleja.
74  results were found
SearchResultCount:"74"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (732-3492)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP. Nämä PCR-levyt ovat yhteensopivia useimpien lämpösyklilaitteiden kanssa.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker® PCR plates are constructed with two plastic components. A polycarbonate ultra-rigid frame for automation and polypropylene ultra-thin wells...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Tarjous
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP. The low profile of the plate decreases ‘dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP. Sopii kaikille 0,2 ml:n lämpösyklerilohkoille ja ABI PRISM® 310, 3100 ja 3700 kapillaarisekvenssereille. Saatavana läpinäkymättömänä valkoisena lu...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP. The PCR detection plate features a flat deck for improved handling and sealing.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP. Levyn matala profiili vähentää 'kuollutta tilaa' lämpösyklilaitteen lämmitetyn kannen ja näytteen välillä. Tämä eliminoi kondensoitumisen putken s...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Piko® PCR plates utilise ultra-thin wall (UTW) technology to dramatically reduce the thickness of the well walls, and are specifically designed for us...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP. Thermo Scientific SuperPlate™ tarjoaa neljä kertaa enemmän jäykkyyttä ylivoimaiseen robottikäsittelyyn. Saatavilla on kolme versiota, joissa kaiki...
Tuoteluettelon nro: (732-4912)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Moulded from ultra low retention PP that assists in preventing adhesion of samples to the side walls. Due to the increased well volume, post-PCR appli...
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: VersiPlates comprise strips of eight tubes linked to each other forming the familiar 12×8 or 96-well ANSI/SBS format. The small tear points between st...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Armadillo™ 384-well PCR plates combine the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells to provide superior thermal cycling ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom