VWR®, PCR Plates, 96 Well
Toimittaja: VWR
VWR®
732-3387EA 180 EUR
732-3387 732-2386 732-3388 732-2387 732-3389 732-2388 732-2389 732-3390 732-2390
VWR®, PCR Plates, 96 Well
Kuoppalevyt PCR-levyt
PP. Nämä PCR-levyt ovat yhteensopivia useimpien lämpösyklilaitteiden kanssa.
  • Kuoppien sileät, ohuet ja tasapaksut seinämät takaavat erinomaisen lämmönsiirron
  • Levyt ovat ohuita, taipuisia ja helposti leikattavia
  • Eivät sisällä DNaasia, RNaasia eivätkä ihmisen genomista DNA:ta
  • Painetut aakkosnumeeriset merkinnät ja yksi leikattu kulma helpottavat levyn kohdistusta ja näytteiden tunnistamista