Aluslasit
Toimittaja: Marienfeld
631-9461EA 8.1 EUR
631-9461 631-9460 MARI1120250 630-1604 631-0015 631-9462 MARI1000004
Aluslasit
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
Diat on suunniteltu in vitro -diagnostisiin (IVD) sovelluksiin.
  • Soodalasia, hydrolyyttinen luokka 3
  • Esipesty ja käyttövalmis
  • Saatavana hiottu ja leikattu malli
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.