Aluslasit, Menzel Gläser
Toimittaja: Epredia
Menzel Gläser
MENZAB00000102E012EA 252 EUR
MENZAB00000102E012 630-1985 631-0701 630-2012
Aluslasit, Menzel Gläser
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Pre-washed and polished
Sertifikaatit: ISO 8037/I