Aluslasit, Superfrost®, Menzel Gläser
Toimittaja: Epredia
Menzel Gläser SuperFrost®
630-2018EA 8.2 EUR
630-2018 630-2832 630-2854 630-2017 630-2016 631-1328 630-2852 630-2015 630-3489 630-2851 630-2850 630-2014 630-2892 630-2845 630-2844 631-0703 630-1996 631-1318 631-0702 630-2863 630-2862 630-2861 630-2860 630-1990 630-2100 630-2838 630-2859 630-2837 630-1989 630-2858 631-1304 630-2835 630-2857 630-2834 630-1987 631-0652 630-2855 630-2019
Aluslasit, Superfrost®, Menzel Gläser
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
Nämä diat on valmistettu erityisen valkoisesta lasista, pestään puhtaaksi ja kiillotetaan.
  • Labelling area resistant to all common solvents
  • Six colours for identification and colour coding
  • Thick labelling area to prevent slides from sticking together or getting scratched
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Sertifikaatit: ISO 8037/I.
Pakkaus: In cardboard boxes of 50.