Aluslasit, pintakäsitelty, Polysine®
Toimittaja: VWR, part of Avantor
Polysine®
631-0107EA 21.2 EUR
631-0107
Aluslasit, pintakäsitelty, Polysine®
Alus- ja peitinlasit Liimapintaiset aluslevyt
Aluslasit on pinnoitettu pysyvällä sideaineella, joka kiinnittää solut ja kudokset tiukasti.
  • 2...5 µm:n paksuisille kudosleikkeille
  • 90 asteen kulmaan hiotut reunat ja värillinen mattapää merkinnöille
  • Liima-, proteiini- tai silaanikäsiteltyjä aluslaseja parempi kiinnitys
Suositellaan molekyylibiologisiin sovelluksiin sekä sytosentrifugoiduille preparaateille vähentämään kudoshävikkiä pitkäkestoisen DNA-hybridisaation aikana, sekä immunosytokemiaan.