Aluslasit, Superfrost®
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
631-0114EA 5.5 EUR
631-0114 631-0117 631-0116 631-0113
Aluslasit, Superfrost®
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
Pestyissä ja kiillotetuissa aluslaseissa on hiotut reunat, ja ne takaavat laadukkaat tulokset.
  • Pakattu sellofaaniin
  • Erittäin turvallisia käyttää
  • Aluslasien kaksipuolisen mattapään kohopinta helpottaa kirjoittamista ja lukemista
Sertifikaatit: ISO 8037/I