Liimapintaiset aluslasit, HistoBond®
Toimittaja: Marienfeld
HistoBond®
631-0624EA 24.4 EUR
631-0624 631-0625 630-2830 631-0623
Liimapintaiset aluslasit, HistoBond®
Alus- ja peitinlasit Liimapintaiset aluslevyt
HistoBond-aluslasien pinnan pysyvä positiivinen varaus kiinnittää kaikki leiketyypit lasiin.
  • Hiotut 90-asteiset reunat, kaksoishimmennetty, molemmilta puolilta
  • Tarttuvapintaisissa HistoBond-mikroskooppialuslaseissa on silaanikäsitelty pinta, ja ne ovat esipuhdistettuja, käyttövalmiita ja autoklavoinnin kestäviä
  • Aluslaseissa on sileä mattapintainen noin 20 mm:n merkintäalue kaksipuolinen, lasin toisessa päässä
Useimmissa tapauksissa kiinnityksen pysyvyys poistaa kaksinkertaisen testauksen tarpeen ja säästää siten aikaa sekä leikkeiden rutiininomaisen valmistelun kustannuksia.