Peitinlasit
Toimittaja: Marienfeld
630-1592EA 108 EUR
630-1592 630-1591 630-1590 630-1589 631-0659 630-1588 631-0657 631-0656 630-1586 630-1585 630-1595 630-1594 630-1593 631-0655 631-0653
Peitinlasit
Suojalasit
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
  • Ei kuplia tai virheitä
  • In vitro -diagnostiikkaan (IVD)
  • Kemikaalinkestävää borosilikaattilasia D 263™ M, hydrolyyttinen luokka I
Pakkaus: Pakattu laatikkoon, jossa on erillinen tai saranoitu kansi.