VWR®, Aluslasien säilytyskaappi, pidikkeellinen
Toimittaja: VWR
VWR®
631-0824EA 129 EUR
631-0824 631-0823
VWR®, Aluslasien säilytyskaappi, pidikkeellinen
Aluslasien tarjottimet
Pahviset mikroskoopin objektilasien pidikkeet tarjoavat välittömän viittauksen ja nopean haun sormenpäästä.
  • Kestävä pidike on pahvi, johon on asennettu suojaava muovikehys, joka suojaa turvallisesti näytteet
  • Jokaiseen aluslasien pidikkeeseen mahtuu neljä aluslasia, jotka voivat olla miten paksuja tahansa
  • Aluslasipidikkeissä tila kommenteille ja tunnistukselle
Kortteja voidaan lisätä, poistaa tai vaihtaa, mikä nopeuttaa päivitystä.