Aluslasikotelot
Toimittaja: Heathrow Scientific
631-9782EA 41.7 EUR
631-9782
Aluslasikotelot
Aluslasien kuljetuskotelot
Tämä objektilasipakkaus on erityisen hyödyllinen mikroskooppilasien kuljetukseen ja säilytykseen.
  • Toisessa päässä napsautettava suljin
  • Ohjauskiskot jokaiselle lasille
  • 5 tavanomaiselle aluslasille