  • Kriteerit
    • In Stock (34)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Siivousvälineet
121  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
Huolimatta siitä, missä siivousta tarvitaan, mopit ja siivousvälineet ajavat asiansa. Voit valita mopeista vaahtomuovipäisiä tai mikrokuituisia, joilla erittäin hyvä imukyky, pitämään myös puhdastilat asianmukaisessa kunnossa. Puhdastilamopit ja niihin liittyvät välineet ovat useimmiten autoklavoitavia. Puhdastiloihin soveltuvia siivousvaunuja, sekä muovisena, että teräksisenä. Ergonomisesti suunnitellut moppien varret takaa pääsyn myös vaikeisiin paikkoihin. Moppeja saatavana myöskin esikostutettuina.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"121"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR® Microfiber Mop -järjestelmä tarjoaa täydellisen puhdistusratkaisun lattioiden, seinien ja kattojen puhdistukseen. Tämä järjestelmä on hyvin yksin...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Voidaan käyttää ilman puristinta Soveltuvat erinomaisesti desinfiointiaineiden levittämiseen lattioille, seinille ja kattoon. Puhdastiloihin kehitetty...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Narumoppi 100-prosenttisesta polyesterista. Pakattu kaksinkertaiseen pussiin puhdastilakäyttöä varten. Hyvä kemikaalien imukyky. Sopii puhdistamaan kr...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Vaahto, jossa 100-prosenttinen polyesterikansi. Sopii desinfiointiaineiden käyttämiseen lääkeaineiden tuotannossa tai aseptisissa tehtävissä. Litteä m...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Sopii märkäpyyhintään steriileissä tiloissa ja puhdastiloissa. Yksiosainen, tehty erittäin imukykyisestä polyuretaanista. Päällystetyt mopin päät sopi...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mopin päät on tehty polyesterikankaasta, joka on laminoitu puhtaalla esterivaahdolla ja joka ei sisällä selluloosakontaminantteja. Kehitetty kattojen ...
Tuoteluettelon nro: (129-0080)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Valmistettu polyesteristä, PVA-suojus tai NovaLite™. Puhdistusaineet imeytyvät moppiin nopeasti ja moppeja voi käyttää suurten pintojen, kuten lattioi...
UOM:  1 * 24 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   CleanPad mop covers are constructed from 100% single-knit continuous polyester filament. Due to a simple elasticated system, they can easily be instal...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava