VWR® PurSPONGE, Cleanroom Mop Heads
Toimittaja: VWR
VWR® PurSPONGE
129-0054EA 167 EUR
VWRU89032-174 129-0054 129-0052 VWRU89032-178 129-0053 129-0051 129-2504 129-0047 129-0048
VWR® PurSPONGE, Cleanroom Mop Heads
Siivousvälineet
Mopit, jotka soveltuvat märkäpyyhkimiseen steriileissä tiloissa ja puhdastiloissa. Yksiosainen, valmistettu erittäin imukykyisestä polyuretaanista. Nämä pinnoitetut moppipäät ovat ihanteellisia karkeiden tai teräväreunaisten pintojen desinfiointiin varmistaen silti erinomaisen nesteiden imeytymisen.
Mallit saatavilla Perfex tai Roll-O-Matic® -kahvoilla varustettuina:
-Perfex-malli tehty PU:sta (PE-pohjaan), päällystetty tai päällystämätön
-Roll-O-Matic®-malli tehty hyvin imukykyisestä PU-sienestä, jossa puristin, saatavilla päällystettynä tai päällystämättömänä
Tilaustiedot: Perfex tai Roll-O-Matic® -mopin kahvat eivät sisälly toimitukseen. Nämä on tilattava erikseen.