Vaahto, jossa 100-prosenttinen polyesterikansi. Sopii desinfiointiaineiden käyttämiseen lääkeaineiden tuotannossa tai aseptisissa tehtävissä. Litteä mopin pää sopii suurten pintojen, kuten lattioiden, seinien ja kattojen, puhdistamiseen. Matala rakenne, paksu pehmuste ja kulmikas pää helpottavat käyttöä.
- Voidaan autoklavoida, pestä ja käyttää uudelleen
- Hyvä kosteudensidonta mahdollistaa optimaalisen kosketuksen desinfiointiaineeseen
- Saatavilla steriilinä ja ei-steriilinä versiona
- Vastustaa myös vahvoja desinfiointiaineita
Sopii käytettäväksi luokan 10, ISO 4, M2 puhdastiloissa.
Tilaustiedot: Mopit koostuvat mopista, yhteensopivasta välikappaleesta (ruostumatonta terästä) sekä varresta. Kaikki osat on tilattava erikseen.