VWR®, Mopit, kuivat, puhdastiloihin
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0074EA 589 EUR
129-0074
VWR®, Mopit, kuivat, puhdastiloihin
Siivousvälineet
Valmistettu polyesteristä PVA-kuorella tai NovaLite™. Moppipää imee nopeasti puhdistusaineet ja sitä voidaan käyttää suurille pinnoille, kuten lattioille, seinille ja katoille. PVA on täydellinen puolijohde- ja mikroelektroniikkateollisuudelle. Tämä vähän nukkaamaton, nopeasti kuivuva materiaali varmistaa puhtaat, kuivat ja jäänteettomat pinnat. NovaLite™:llä on samat ominaisuudet kuin PVA:lla, mutta sitä voidaan käyttää myös desinfiointiaineiden kanssa ja autoklavoida. Kulmassa oleva pää helpottaa käyttöä.
  • Voidaan käyttää ilman ämpäriä tai puristinta
  • Kuivuu nopeasti, ihanteellinen kosteisiin tiloihin
  • Erilevyisiä malleja, steriili tai steriloimaton
  • Pestävä, joten voidaan käyttää uudelleen
Soveltuvat ISO 4- ja M2.5-luokan sekä luokan 10 ja sitä alempien luokkien puhdastiloihin.
Tilaustiedot: Mopit koostuvat mopista, yhteensopivasta välikappaleesta (ruostumatonta terästä) sekä varresta. Kaikki osat on tilattava erikseen.