VWR® Specmops, Foam Wall Mop Head
Toimittaja: VWR
VWR® Specmops
115-0198EA 317 EUR
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Foam Wall Mop Head
Siivousvälineet
Moppipäät on valmistettu polyesterikankaasta, joka on laminoitu puhtaaseen esterivaahtoon, eivätkä ne sisällä selluloosapitoisia epäpuhtauksia. Kehitetty kattojen ja seinien puhdistukseen kontrolloiduissa ja kriittisissä ympäristöissä.
  • Sopii yhteen monen kemikaalin kanssa, joten mopin pää sopii desinfiointiaineiden ja puhdistusaineiden käyttöön
  • Voidaan sterilisoida gammasäteilyllä, ETO:lla ja autoklaavilla (suositeltava käsittely 121 °C:ssa 30 minuutin ajan)
  • 130 mm:n kokoa voidaan käyttää 130 mm:n kehyksen, teleskooppivarren ja yksi- tai kaksiämpärisen järjestelmän kanssa (25 ja 30 L ämpärit)
Sopii käytettäväksi ISO-luokan 5, 100 tai M3.5 -ympäristöissä.