Puhdastilojen puhdistusjärjestelmät
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
129-2500EA 492 EUR
129-2500 129-0270 129-0266 129-0125 129-2507 129-0101 129-2505 129-2502 129-0194 129-2506 129-2508
Puhdastilojen puhdistusjärjestelmät
Siivousvälineet
Voidaan käyttää ilman puristinta Soveltuvat erinomaisesti desinfiointiaineiden levittämiseen lattioille, seinille ja kattoon. Puhdastiloihin kehitetty uusi ja tehokas vaahto mahdollistaa tehokkaan ja kestävän nesteen siirtymisen.
  • Autoclavable; resistant to gamma rays and ETO
  • Resistant to the most widely available disinfectants and detergents
  • Sponges made from laminated polyester, for liquid absorption and highly delicate disinfection
  • Replacement foam mop heads are available with stainless steel or galvanised steel clips