VWR®, Puhdastilamopit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0148EA 636 EUR
129-0148 129-0149 129-0147
VWR®, Puhdastilamopit
Siivousvälineet
100 % polyesteri mopit. Kaksinkertainen kirkas polyesteripussi puhdastilakäyttöön. Hyvä kemiallinen absorbanssi. Ihanteellinen puhdistusliuosten levittämiseen lattioille kriittisissä ympäristöissä.
  • Steriilin putkimaisen mopin 129-0148 steriiliystaso on 10⁻⁶
  • Joustava putkimainen moppi mahdollistaa parhaan kemikaalien imukyvyn
Sopii käytettäväksi luokan 10, ISO 4 tai M2.5 tai alle puhdastiloissa.