Hait: Huhmareet
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Porcelain, produced according to DIN 12906.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel 18/10.
Tuoteluettelon nro: (HECH47029008)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: White Melamine, with lip.
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Kuvaus: Porcelain with lip. Choice of glazed or unglazed grinding surface.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Toimittaja: LEMKE, GERD
Kuvaus: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Ideal for mixing and grinding powders.
Tuoteluettelon nro: (BELAH372600100)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom