Hait: NS-liitosholkit
PTFE-liittimet tiivistävät NS-liitokset toisiinsa tiiviisti ilman haitallisia liitosrasvoja. PTFE-tiivisteet ja liittimet ovat inerttejä ja kestävät hyvin kemikaaleja. PTFE-liittimet estävät lasihioksia jämähtämästä toisiinsa kiinni. Liittimiä on joko suoria tai taipuisia, jolloin hiokset voidaan liittää toisiinsa eri kulmissa. Myös pyörö- eli pallohioksille löytyvät oman malliset holkit.
PTFE-liittimet tiivistävät NS-liitokset toisiinsa tiiviisti ilman haitallisia liitosrasvoja. PTFE-tiivisteet ja liittimet ovat inerttejä ja kestävät hyvin kemikaaleja. PTFE-liittimet estävät lasihioksia jämähtämästä toisiinsa kiinni. Liittimiä on joko suoria tai taipuisia, jolloin hiokset voidaan liittää toisiinsa eri kulmissa. Myös pyörö- eli pallohioksille löytyvät oman malliset holkit.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, paksuus 0,05 mm.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, kahvalla.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Holkit pyörö- ja pallohioksiin, PTFE, ulkoneva reuna ja ulkopuoliset tiivisterenkaat; tiiviste kestää suurenkin alipaineen. Vankka rakenne päivittäise...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PTFE.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Toimittaja: COWIE
Kuvaus: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Toimittaja: COWIE
Kuvaus: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PTFE.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Tuoteluettelon nro: (BRND51422)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PTFE, 0,05 mm thick.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Tuoteluettelon nro: (SEMA0614)
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom