  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Nukleiinihapon säilytysjärjestelmät
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
Steriilit nukleiinihappojen säilytysjärjestelmät säilyttävät DNA ja RNA näytteiden puhtauden tarkkoja analyyseja varten oli kyseessä sitten veri, kasvi, solu, kudos, sylki, lima, tai mikrobiperäinen näyte. Oli kyseessä sitten pitkäaikainen säilytys tai näytelähetykset, RNAsi- tai DNAsi-vapaat nukleiinihappojen säilytyspuskurit ja näytekortit mahdollistavat näytteiden nopean ekstraktion molekyylibiologian aplikaatioita varten. Nukleiinihappojen säilytysjärjestelmien lisävarusteista löydät työkalut näytteiden entistä nopeampaan ja helpompaan käsittelyyn näyteintegriteetin säilyttämiseksi.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (N633-50ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
UOM:  1 * 50 ml
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   FTA®-korttien keräämiseen, säilytykseen, käsittelyyn ja kuljetukseen
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   Nukleiinihappojen keräämiseen, kuljetukseen, arkistointiin ja eristykseen huoneenlämmössä. FTA®-korttien sisältämät kemikaalit hajottavat soluja, dena...
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   FTA-tekniikka 96-kuoppaisena suurten erien käsittelyyn.
Toimittaja:  GE Healthcare - Whatman
Kuvaus:   EasiCollect™+ enables simple, reliable buccal sample collection and buccal DNA protection for DNA reference and other samples.
UOM:  1 * 50 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava 