FTA® -kortit, Whatman™
Toimittaja: Qiagen
Whatman™ FTA®
512-1162EA 193 EUR
512-1162 512-1161 512-1160 512-1082 512-1078 512-1077 730-1358 730-1359 512-1163 730-1414 512-1079 730-1360 730-1361 730-1362
FTA® -kortit, Whatman™
Nukleiinihapon säilytysjärjestelmät
Nukleiinihappojen keräämiseen, kuljetukseen, arkistointiin ja eristykseen huoneenlämmössä. FTA®-korttien sisältämät kemikaalit hajottavat soluja, denaturoivat proteiineja ja suojaavat nukleiinihappoja nukleaaseilta, hapettumiselta ja UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta. Kortit inaktivoivat erilaiset organismit, kuten veren välityksellä tarttuvat patogeenit ja estävät bakteerien ja muiden mikro-organismien kasvun. FTA®-kortteja on saatavana useita eri tyyppejä. Käyttökohteita ovat muun muassa oikeuslääketiede, geeninsiirrot, lääketieteelliset transfuusiot, plasmidiseulonta, lääkekehitys ja genomiikka.
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
FTA® Classic -kortti: Kortin neljään näytepaikkaan mahtuu yhteensä enintään 500 µl kokoverta tai 100 µl kasvihomogenaattia. Käytännöllinen silloin, kun samasta näytteestä otetaan useita kokeita tai kun samaan korttiin kerätään useita eläin- tai kasviperäisiä näytteitä.
FTA® Mini -kortti: Kortin kahteen näytepaikkaan mahtuu yhteensä enintään 250 µl kokoverta tai 50 µl kasvihomogenaattia. Käytännöllinen menetelmissä, jotka edellyttävät näytteiden testauksen ja arkistoinnin tapahtuvan eri paikoissa.
FTA® Micro -kortti: Kortissa on yksi näytepaikka, johon mahtuu enintään 125 µl kokoverta tai 25 µl kasvihomogenaattia. Hyvä valinta silloin, kun yksi näyte riittää.
FTA® Gene -kortti: Kortti on jäykässä kehyksessä, ja kortissa on kolme näytepaikkaa. Yhden kortin vetoisuus on enintään 225 µl kokoverta tai 30 µl kasvihomogenaattia. Sopii moniin automaattisiin annostelu- tai pipetointijärjestelmiin yhdessä FTA® Gene -korttialustan kanssa käytettynä.
Indikoivat FTA®-kortit: Kortit ovat muuten samanlaisia kuin Standard-kortit, mutta niissä on väri-indikaattori, joka muuttuu vaaleanpunaisesta valkoiseksi, kun korttiin lisätään näyte. Suositellaan värittömille näytteille, kuten posken sisäpinnan soluille tai soluviljelmille.
PlantSaver® FTA® -kortit: Korteissa on laminoitu läppä, jonka avulla kasvinäytteen voi tehokkaasti puristaa FTA®-matriisiin vaurioittamatta FTA®-korttia. Yhdessä kortissa on neljä näytepaikkaa.