CloneSaver™-kortit, Whatman™
Toimittaja: Qiagen
CloneSaver™ Whatman™ CloneSaver™
512-1070EA 303 EUR
512-1070 512-1149
CloneSaver™-kortit, Whatman™
Nukleiinihapon säilytysjärjestelmät
FTA®-tekniikka 96-kuoppaisessa muodossa korkean suorituskyvyn sovelluksiin.
  • Bakteriofagit inaktivoituvat
  • DNA on vaivattomasti käytettävissä erilaisia jatkokäsittelyitä varten (transformaatio, PCR®, sekvensointi)
  • Kortilla voi säilyttää jopa 96 näytettä
FTA-tekniikkaa soveltava 96-kuoppakortti on tarkoitettu bakteeriklooneista saatujen plasmidien ja BAC-DNA:n keräämiseen, pitkäaikaissäilytykseen ja puhdistukseen. Kortille voidaan asettaa bakteeriviljelmä, bakteeripesäkkeiden uudelleensuspensiot tai glyseroliliemi pitkäaikaissäilytystä tai välitöntä käsittelyä varten. FTA-kortti hajottaa solut ja stabiloi plasmidit ja BAC-DNA:n pitkäaikaissäilytystä tai välitöntä käsittelyä varten.