FTA®-reagenssi ja lisävarusteet, Whatman™
Toimittaja: Qiagen
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 30.7 EUR
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
FTA®-reagenssi ja lisävarusteet, Whatman™
Nukleiinihapon säilytysjärjestelmät
FTA®-korttien keräämiseen, säilytykseen, käsittelyyn ja kuljetukseen.
  • FTA®-puhdistusreagenssi: Reagenssi FTA®-kortille imeytettyjen nukleiinihappojen puhdistukseen
  • Tuloksena korkealaatuinen DNA PCR- ja SNP-analyyseihin
  • Poistaa hemin, PCR-inhibiittorit ja muut mahdolliset kontaminantit
  • Myrkytön, hypoallergeeninen vesiliuos
Steriili vaahtomuovikärkinen applikaattori: Syljen ja suun limakalvojen solujen keräämiseen. Keräyslastan hankaamaton vaahtomuovipää on saman kokoinen kuin FTA®-kortin näytealue.
Steriili Omni-puikko: Perinteinen väline syljen ja suun limakalvojen solujen keräämiseen. Harjamainen pää irtoaa puikon varresta, ja näyte on helppo siirtää putkeen tai kuoppalevylle. Yksittäispakatut kertakäyttöpuikot on steriloitu.
Moniestepussit: Multi-Barrier-pussit soveltuvat FTA®-korttien kuljetukseen ja säilyttämiseen
Seitsemän laminointikerrosta suojaavat korttia kaasu- ja nestekontaminaatioilta
Pussin sulkijamekanismi sinetöityy suljettaessa ja varmistaa näin näyteturvallisuuden
Pussin uloin kerros on paperia, johon voi tehdä omia merkintöjä