Hait: Lähetys- ja kuljetuslaatikot
Lähetys- ja kuljetuslaatikot takaavat turvallisen kuljetuksen lämpötilaherkille tuotteille. Verinäytteitä tai testinäytteitä voidaan kuljettaa jopa pitkiä matkoja, näytteiden säilyessä hyvänä. Hyvän lämmöneristävyytensä ansioista lähetys- ja kuljetuslaatikot pitävät näyttetä jäässä tai jääkaappilämpötilassa. Tarjolla eri paksuisia, eristettyjä styroksilaatikoita. Myös pahvipäällysteisiä styroksilaatikoita. Erityislaatikoita mm. kudoskasettien lähettämiseen ja kuljettamiseen.
Lähetys- ja kuljetuslaatikot takaavat turvallisen kuljetuksen lämpötilaherkille tuotteille. Verinäytteitä tai testinäytteitä voidaan kuljettaa jopa pitkiä matkoja, näytteiden säilyessä hyvänä. Hyvän lämmöneristävyytensä ansioista lähetys- ja kuljetuslaatikot pitävät näyttetä jäässä tai jääkaappilämpötilassa. Tarjolla eri paksuisia, eristettyjä styroksilaatikoita. Myös pahvipäällysteisiä styroksilaatikoita. Erityislaatikoita mm. kudoskasettien lähettämiseen ja kuljettamiseen.
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: FreezeTherm® dry ice shipping systems provide a readily available, convenient, and affordable method of protecting frozen products in transit. A wide ...
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: Polyurethane.
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
Tarjous
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: EPS (expanded polystyrene).
Tuoteluettelon nro: (216-1294)
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM: 1 * 55 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMPM477-6)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: PVC, translucent.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (216-1339)
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM: 1 * 35 Items
Tuoteluettelon nro: (216-1337)
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: EPS (expanded polystyrene).
UOM: 1 * 4 Items
Tuoteluettelon nro: (216-1323)
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM: 1 * 19 Items
Tuoteluettelon nro: (SCATE280C)
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DGINBM003)
Toimittaja: DGP INTELSIUS GMBH
Kuvaus: The Intelsius® Biomailer is designed for use within national and global postal networks shipping small specimens, such as blood vials and slides.
UOM: 1 * 50 Items
New Product
Toimittaja: DAKLAPACK
Kuvaus: Solid PP.
Toimittaja: DAKLAPACK
Kuvaus: These kits contain a cardboard outer box (UN3373 or UN2814), a 500 ml green leak proof container, plastic shock absorbers and absorbing tube holders.
Toimittaja: DAKLAPACK
Kuvaus: Made up of expanded polystyrene (EPS).
Tuoteluettelon nro: (DAKL520300)
Toimittaja: DAKLAPACK
Kuvaus: The patented MiniMailBox system is approved for use in every country as a recognised safe way of transporting biological substances category B, UN3373...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (DAKL15004)
Toimittaja: DAKLAPACK
Kuvaus: Ideal for sending diagnostic specimens.
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom