Imupipetti, Falcon®
Toimittaja: Corning
Corning® Falcon® Falcon®
734-0456EA 92.5 EUR
734-0456 612-2458
Imupipetti, Falcon®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Imupipetit
PS pipettes, non plugged, non graduated, disposable, sterile.
  • Turvallisempi vaihtoehto lasisille Pasteur-pipeteille
  • Ei sisällä pyrogeeneja
  • Yksittäispakattu kontaminaatioiden estämiseksi
Pakkaus: paperi/muovi yksittäispakkauksessa