Täyspipetti
Toimittaja: Brand
PLASTIBRAND®
612-1282EA 18.1 EUR
612-1282 612-1292 612-1295 612-1287 612-1283 612-1298
Täyspipetti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pallopipetti
PP, erittäin kirkas.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex)
  • Sininen asteikko
  • Altistuminen korkeintaan +60 °C:n lämpötilalle ei aiheuta tarkkuuden raja-arvojen pysyvää ylittymistä. Asteikkomerkinnät säilyvät parhaiten, kun puhdistus suoritetaan alle +60 °C:ssa
  • Murtumaton