Mittapipetti, BLAUBRAND®, tyyppi 3, täysin tyhjentyvä
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-1110EA 9.9 EUR
612-1110 612-1111 612-1112 612-1106 612-1117 612-1107 612-1108 612-1109 612-1113 612-1114 612-1115 612-1104 612-1116 612-1105
Mittapipetti, BLAUBRAND®, tyyppi 3, täysin tyhjentyvä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex), tyyppi 3: nolla yläpäässä
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä
  • Odotusaika 5 s
  • Mukana yksi eräkohtainen sertifikaatti
  • Pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, kappalekohtainen USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus
Pituus: 360 ±10 mm (25 ja 50 ml:n pipetit: 450 ±10 mm)
Sertifikaatit: DIN EN ISO 835. Säädöstenmukaisuus sertifioitu.
Varoitus: * Mukana pumpulitulppa
** Vaatimustenmukaisuutta ei sertifioitu