Mittapipetti, BLAUBRAND®, tyyppi 1, osittain tyhjentyvä
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-3662EA 9.8 EUR
612-3662 612-2723 612-2724 612-2725 612-2720 612-2721 612-2722
Mittapipetti, BLAUBRAND®, tyyppi 1, osittain tyhjentyvä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex); type 1: Zero on top
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Includes a batch certificate
  • Also available (on request) with an individual certificate, USP individual certificate or DAkks calibration certificate
  • Only pipettes marked (*) are suitable for cotton plugs
DIN EN ISO 835
Pituus: 360 mm ±10 mm (25 ml:n pipetit: 450 mm ±10 mm).
Sertifikaatit: DIN EN ISO 835. Säädöstenmukaisuus sertifioitu.