Mittapipetti, MBL
Toimittaja: SciLabware
MBL®
612-3189EA 23.4 EUR
612-3189 612-3188 612-3187 612-3191 612-3190
Mittapipetti, MBL
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at the jet
  • Graduations in permanent amber stain
BS 700, ISO 835
Sertifikaatit: BS 700, ISO 835