Mittapipetti, BLAUBRAND®, tyyppi 2
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-4758EA 113 EUR
612-4758 612-3663 612-3664 612-3152 612-3153 612-3161 612-3157 612-3154 612-3162 612-3666 612-3156 612-3158 612-3159 612-3151
Mittapipetti, BLAUBRAND®, tyyppi 2
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex), tyyppi 2: nimellistilavuus yläpäässä
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä
  • Odotusaika 5 s
  • Mukana yksi eräkohtainen sertifikaatti
  • Pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, kappalekohtainen USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus
DIN EN ISO 835
Pituus: 360 mm ± 10 mm, paitsi 25 ja 50 ml:n pipetit: 450 mm ± 10 mm
Sertifikaatit: DIN EN ISO 835. Säädöstenmukaisuus sertifioitu.
Varoitus: * Mukana pumpulitulppa
** Vaatimustenmukaisuutta ei sertifioitu
* Mukana pumpulitulppa
** Vaatimustenmukaisuutta ei sertifioitu