Hematokriittikapillaarit, kertakäyttöinen
Toimittaja: Brand
521-9102EA 42.4 EUR
521-9102 521-9100
Hematokriittikapillaarit, kertakäyttöinen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
Ei kalibrointimerkkiä. Käytetään hematokriittisentrifugeissa.
  • Heparinisoitu tai ilman hepariinia
  • Värikoodi
Malli A: sisäpinta heparinisoitu Na-hepariinilla, punainen värikoodi.
Malli B: ei heparinisoitu, sininen värikoodi.
Seinämän paksuus: 0,2 mm
Sertifikaatit: According to DIN ISO 12772 and BS 4316 - 68.