Hematokriittikapillaarit, kertakäyttöinen
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
720-2851EA 44.5 EUR
720-2851 612-3418 612-3414 612-3422 720-2948 612-3419 612-3417
Hematokriittikapillaarit, kertakäyttöinen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
Kertakäyttöiset hematokriittikapillaarit sentrifugointiin hematokriittisentrifugissa
  • Tasaiset, paksut seinät
  • Painettu väri (koon mukaan)
Pakkaus: 100 kpl/lasiampulli, 10 lasiampullia/laatikko