Kapillaaripipetit, Minicaps®
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
minicaps
612-2440EA 106 EUR
612-2440 612-2441 612-2431 612-2442 612-2432 612-2443 612-2437 612-2438 612-2439 612-2433 612-2434 612-2445 612-2446 612-2436
Kapillaaripipetit, Minicaps®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
DURAN®, borosilikaattilasi, ei heparinisoitu, kertakäyttöinen.
  • Säädöstenmukaisuus sertifioitu
  • Päästä päähän: sisältää mainitun määrän näytettä, kun pipetti on täytetty päästä päähän saakka
  • Turvallinen pakkaus suojaa kuljetuksen aikana
Tarkkuus: 0,5%
Toistettavuus: 1%
Sertifikaatit: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Pakkaus: lasisäiliössä on 100 kapillaaripipettiä (säiliön annostelukorkin väri riippuu pipettien tilavuudesta), pahvilaatikossa on 10 säiliötä.