Kapillaaripipetit, Minicaps®, Pr. Delbrückin mukaan
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
minicaps
612-2451EA 127 EUR
612-2451 612-2453 612-2449
Kapillaaripipetit, Minicaps®, Pr. Delbrückin mukaan
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
DURAN®, borosilikaattilasi, natriumheparinisoitu, kertakäyttöinen.
  • Säädöstenmukaisuus sertifioitu
  • Päästä päähän: sisältää mainitun määrän näytettä, kun pipetti on täytetty päästä päähän saakka
  • Turvallinen pakkaus suojaa kuljetuksen aikana
Tarkkuus: 0,5%
Toistettavuus: 1%
Sertifikaatit: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Pakkaus: lasisäiliössä on 100 kapillaaripipettiä (säiliön annostelukorkin väri riippuu pipettien tilavuudesta), pahvilaatikossa on 10 säiliötä.