Pipetti, Pasteur pipetti, korkea suorituskyky
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
612-1682EA 74.6 EUR
612-1682 612-2844 612-2842 612-1687 612-2853 612-2858 612-1689 612-2845 612-1686 612-1683 612-2856 612-2841 612-2859 612-1756 612-2855 612-1684 612-1690 612-1747 612-4464 612-2852 612-2846 612-2851 612-2848 612-2857 612-2854 612-1681 612-2850 612-4465 612-1685 612-2843 612-1688 612-2847 612-2849
Pipetti, Pasteur pipetti, korkea suorituskyky
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pasteur-/siirtopipetit
LDPE-muovia, kertakäyttöinen. Nämä särkymättömät yhdestä kappaleesta koostuvat pipetit ehkäisevät lasinsirpaleille ja tartuntavaarallisille aineille altistumisen vaarat. Reagoimaton pinta vähentää solujen ja arvokkaiden proteiinien sitoutumishävikkiä. Ne sopivat hyvin kaikkiin nopeaa ja turvallista nesteiden siirtoa vaativiin sovelluksiin.
  • Myrkytön, ei reagoi biologisiin nesteisiin ja useimpiin happoihin
  • Voidaan sulkea kuumentamalla ja pakastaa erittäin alhaisissa lämpötiloissa, esimerkiksi nestetypessä
  • Saatavana steriilinä ja steriloimattomana
  • Sterility assurance -taso on SAL10-6
Pakkaus: Steriilit pipetit on pakattu lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaan paperiin ja myrkyttömään kalvoon.